Tisk…
5-Bromo-2-methylpyridin-3-amine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR18558-5G OR18558-10G
APOSOR18558-5GEA 1740 CZK
APOSOR18558-5G APOSOR18558-10G
5-Bromo-2-methylpyridin-3-amine
5-Bromo-2-methylpyridin-3-amine
Vzorec: C₆H₇BrN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09031418
CAS číslo: 914358-73-9