Tisk…
N-Boc-2-chloroethylamine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Chloroethylamine, N-BOC protected
OR18557-1G OR18557-5G
APOSOR18557-1GEA 622 CZK
APOSOR18557-1G APOSOR18557-5G
N-Boc-2-chloroethylamine
N-Boc-2-chloroethylamine
Vzorec: C₇H₁₄ClNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04004074
CAS číslo: 71999-74-1