Tisk…
2,3-Dimethoxybenzylamine, technická kvalita
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(2,3-Dimethoxyphenyl)methanamine, (2,3-Dimethoxyphenyl)methanamine
OR18556-25G OR18556-5G
APOSOR18556-25GEA 3870 CZK
APOSOR18556-25G APOSOR18556-5G
2,3-Dimethoxybenzylamine, technická kvalita
2,3-Dimethoxybenzylamine
Vzorec: C₉H₁₃NO₂
MW: 167,21 g/mol
Bod varu: 137 °C/11mmHg
Hustota: 1,13 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00052392
CAS číslo: 4393-09-3
EINECS: 224-515-7