Ethyl 2-amino-3-cyano-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-4-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Ethyl 2-amino-3-cyano-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophene-4-carboxylate
OR18551-1G
OR18551-500MG
OR18551-5G
APOSOR18551-1GEA
6620
CZK
APOSOR18551-1G
APOSOR18551-500MG
APOSOR18551-5G
Ethyl 2-amino-3-cyano-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-4-carboxylate
Ethyl-2-amino-3-cyano-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-4-carboxylate
Vzorec:
C₁₂H₁₄N₂O₂S MW: 250.32 g/mol Bod tání: 135…138 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02679242 CAS číslo: 175599-83-4 |