Tisk…
1-Ethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR1855-1G OR1855-5G
APOSOR1855-1GEA 827 CZK
APOSOR1855-1G APOSOR1855-5G
1-Ethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
1-Ethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Vzorec: C₆H₈N₂O
Bod varu: 72 °C/1,8mmHg
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD02090888
CAS číslo: 304903-10-4