Tisk…

(1S,2R)-1-Amino-2,3-dihydro-1H-inden-2-ol 99%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: (1S,2R)-(-)-cis-1-Amino-2-indanol, (1S,2R)-(-)-cis-1-Aminoindan-2-ol

OR18545-100G OR18545-5G OR18545-25G
APOSOR18545-100GEA 4730 CZK
APOSOR18545-100G APOSOR18545-5G APOSOR18545-25G
(1S,2R)-1-Amino-2,3-dihydro-1H-inden-2-ol 99%
(1S,2R)-1-Amino-2,3-dihydro-1H-inden-2-ol
Vzorec: C₉H₁₁NO
MW: 149,19 g/mol
Bod tání: 117…120 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00216655
CAS číslo: 126456-43-7

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR