Tisk…
Methyl 2-Nitrophenyl sulphone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(Methylsulphonyl)-2-nitrobenzene
OR18540-1G OR18540-5G OR18540-10G
APOSOR18540-1GEA 787 CZK
APOSOR18540-1G APOSOR18540-5G APOSOR18540-10G
Methyl 2-Nitrophenyl sulphone
Methyl 2-Nitrophenyl sulphone
Vzorec: C₇H₇NO₄S
Bod tání: 102…108 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12828669
CAS číslo: 2976-34-3