Tisk…
2-Amino-N-methylbenzamide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR1843-25G OR1843-5G OR1843-100G
APOSOR1843-25GEA 2570 CZK
APOSOR1843-25G APOSOR1843-5G APOSOR1843-100G
2-Amino-N-methylbenzamide
2-Amino-N-methylbenzamide
Vzorec: C₈H₁₀N₂O
MW: 150,1778 g/mol
Bod tání: 75…76 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00060602
CAS číslo: 4141-08-6