3-Iodo-5-methyl-1H-indazole
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR18425-1G
OR18425-250MG
APOSOR18425-1GEA
1780
CZK
APOSOR18425-1G
APOSOR18425-250MG
3-Iodo-5-methyl-1H-indazole
3-Iodo-5-methyl-1H-indazole
Vzorec:
C₈H₇IN₂ MW: 258.0600 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD07781621 CAS číslo: 885518-92-3 |