Tisk…
3-Iodo-4-methyl-1H-indazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR18424-1G OR18424-5G
APOSOR18424-1GEA 2150 CZK
APOSOR18424-1G APOSOR18424-5G
3-Iodo-4-methyl-1H-indazole
3-Iodo-4-methyl-1H-indazole
Vzorec: C₈H₇IN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07781537
CAS číslo: 885522-63-4