Tisk…
(R)-2-Methylpyrrolidine hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR18417-1G OR18417-5G OR18417-10G
APOSOR18417-1GEA 662 CZK
APOSOR18417-1G APOSOR18417-5G APOSOR18417-10G
(R)-2-Methylpyrrolidine hydrochloride
(R)-2-Methylpyrrolidine hydrochloride
Vzorec: C₅H₁₂ClN
MW: 121,6085 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06796610
CAS číslo: 135324-85-5
UN: 2925
ADR: 4.1+8,II