Tisk…
3-Chloro-4-iodotoluene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR18412-100G OR18412-25G
APOSOR18412-100GEA 6390 CZK
APOSOR18412-100G APOSOR18412-25G
3-Chloro-4-iodotoluene 98%
3-Chloro-4-iodotoluene
Vzorec: C₇H₆ClI
MW: 252,48 g/mol
Bod varu: 140 °C/22mmHg
Hustota: 1,82 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00079734
CAS číslo: 116632-42-9