Tisk…
2-Chloro-5-iodobenzoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR18410-100G OR18410-25G
APOSOR18410-100GEA 1290 CZK
APOSOR18410-100G APOSOR18410-25G
2-Chloro-5-iodobenzoic acid 98%
2-Chloro-5-iodobenzoic acid
Vzorec: C₇H₄ClIO₂
MW: 282,46 g/mol
Bod tání: 156…161 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00079731
CAS číslo: 19094-56-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III