Tisk…
2,5-Dibromophenol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1,3-Dibromo-4-hydroxybenzene
OR18409-1G OR18409-5G OR18409-10G
APOSOR18409-1GEA 622 CZK
APOSOR18409-1G APOSOR18409-5G APOSOR18409-10G
2,5-Dibromophenol 98%
2,5-Dibromophenol
Vzorec: C₆H₄Br₂O
MW: 251.91
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01851373
CAS číslo: 28165-52-8