Tisk…
Bromocyclopropane 99+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR18407-100G OR18407-25G
APOSOR18407-100GEA 0 CZK
APOSOR18407-100G APOSOR18407-25G
Bromocyclopropane 99+%
Bromocyclopropane
Vzorec: C₃H₅Br
Bod varu: 69 °C
Hustota: 1,51 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: –6 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00001271
CAS číslo: 4333-56-6
EINECS: 224-375-7
UN: 1993
ADR: 3,II