Tisk…
1,4-Diacryloylpiperazine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1,1'-(Piperazine-1,4-diyl)bis(prop-2-en-1-one)
OR18404-25G OR18404-5G
APOSOR18404-25GEA 7910 CZK
APOSOR18404-25G APOSOR18404-5G
1,4-Diacryloylpiperazine 95%
1,4-Diacryloylpiperazine
Vzorec: C₁₀H₁₄N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00077661
CAS číslo: 6342-17-2