Methanesulphonamide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Methylsulphonamide
OR18387-500G
OR18387-100G
OR18387-50G
APOSOR18387-500GEA
1780
CZK
APOSOR18387-500G
APOSOR18387-100G
APOSOR18387-50G
Methanesulphonamide 97%
Methanesulphonamide
Vzorec:
CH₅NO₂S MW: 95,13 g/mol Bod tání: 85…93 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007940 CAS číslo: 3144-09-0 EINECS: 221-553-6 |