Tisk…
Uridine 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-((2R,3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, 1-β-D-Ribofuranosyluracil, Uracil-1-β-D-ribofuranoside
OR18386-100G OR18386-250G OR18386-25G
APOSOR18386-100GEA 2280 CZK
APOSOR18386-100G APOSOR18386-250G APOSOR18386-25G
Uridine 99%
Uridine
Vzorec: C₉H₁₂N₂O₆
MW: 244.20 g/mol
Bod tání: 163…169 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00006526
CAS číslo: 58-96-8