Tisk…
Iminodiacetonitrile, technická kvalita
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR18385-2.5KG OR18385-500G
APOSOR18385-2.5KGEA 11540 CZK
APOSOR18385-2.5KG APOSOR18385-500G
Iminodiacetonitrile, technická kvalita
Iminodiacetonitrile
Vzorec: C₄H₅N₃
Bod tání: 69…71 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001887
CAS číslo: 628-87-5
EINECS: 211-058-3