Tisk…
Choline-p-toluenesulphonate 85%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (2-Hydroxyethyl)trimethylammonium toluene-4-sulphonate, 2-Hydroxy-N,N,N-trimethylethanaminium 4-methylbenzenesulphonate
OR18384-5G OR18384-25G
APOSOR18384-5GEA 1040 CZK
APOSOR18384-5G APOSOR18384-25G
Choline-p-toluenesulphonate 85%
Choline-p-toluenesulphonate
Vzorec: C₅H₁₄NO
MW: 275.3644 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00079051
CAS číslo: 55357-38-5