Tisk…
Iminostilbene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR18383-100G OR18383-25G
APOSOR18383-100GEA 2280 CZK
APOSOR18383-100G APOSOR18383-25G
Iminostilbene 97%
Iminostilbene
Vzorec: C₁₄H₁₁N
Bod tání: 196…199 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005071
CAS číslo: 256-96-2
EINECS: 205-970-0
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III