Tisk…
L(-)-Carnitine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR18381-100G OR18381-25G OR18381-500G
APOSOR18381-100GEA 1040 CZK
APOSOR18381-100G APOSOR18381-25G APOSOR18381-500G
L(-)-Carnitine 98%
L(-)-Carnitine
Vzorec: C₇H₁₅NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00038747
CAS číslo: 541-15-1
EINECS: 208-768-0