Tisk…

4-Chlorobenzophenone 97%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: p-Chlorobenzophenone

OR18380-1KG OR18380-500G OR18380-5KG
APOSOR18380-1KGEA 1370 CZK
APOSOR18380-1KG APOSOR18380-500G APOSOR18380-5KG
4-Chlorobenzophenone 97%
4-Chlorobenzophenone
Vzorec: C₁₃H₉ClO
MW: 216,67 g/mol
Bod varu: 330…332 °C
Bod tání: 74…77 °C
Bod vzplanutí: 143 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000622
CAS číslo: 134-85-0
EINECS: 205-160-7

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR