Tisk…
4-(Diethylamino)benzoic acid 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Diethylaminobenzoic Acid
OR18377-5G OR18377-1G OR18377-25G
APOSOR18377-5GEA 705 CZK
APOSOR18377-5G APOSOR18377-1G APOSOR18377-25G
4-(Diethylamino)benzoic acid 99%
4-(Diethylamino)benzoic acid
Vzorec: C₁₁H₁₅NO₂
MW: 193,25 g/mol
Bod tání: 192…195 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002538
CAS číslo: 5429-28-7
EINECS: 226-582-8