Tisk…
2,4-Dimethyl-6-hydroxypyrimidine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR18376-25G OR18376-5G
APOSOR18376-25GEA 1110 CZK
APOSOR18376-25G APOSOR18376-5G
2,4-Dimethyl-6-hydroxypyrimidine
2,4-Dimethyl-6-hydroxypyrimidine
Vzorec: C₆H₈N₂O
Bod tání: 198…200 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006105
CAS číslo: 6622-92-0
EINECS: 229-577-9