Tisk…
2-(4-Hydroxyphenylazo)benzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Hydroxyazobenzene-2'-carboxylic acid, 2-(4-Hydroxyphenylazo)benzoic acid, 4'-Hydroxyazobenzene-2-carboxylic acid, 2-((4-Hydroxyphenyl)diazenyl)benzoic acid, HABA
OR18374-100G OR18374-25G
APOSOR18374-100GEA 12530 CZK
APOSOR18374-100G APOSOR18374-25G
2-(4-Hydroxyphenylazo)benzoic acid
2-(4-Hydroxyphenylazo)benzoic acid
Vzorec: C₁₃H₁₀N₂O₃
MW: 242.23
Bod tání: 204…208 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002428
CAS číslo: 1634-82-8
EINECS: 216-655-2