Tisk…
2,6-Dibromophenol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1,3-Dibromo-2-hydroxybenzene
OR18373-100G OR18373-25G OR18373-5G
APOSOR18373-100GEA 5720 CZK
APOSOR18373-100G APOSOR18373-25G APOSOR18373-5G
2,6-Dibromophenol
2,6-Dibromophenol
Vzorec: C₆H₄Br₂O
MW: 251,91 g/mol
Bod varu: 255…256 °C
Bod tání: 53…57 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002152
CAS číslo: 608-33-3
EINECS: 210-161-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III