Tisk…
ω,2,4-Trichloroacetophenone
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2,4-Dichlorophenacyl chloride, α,2,4-Trichloroacetophenone, 2,2',4'-Trichloroacetophenone
OR18371-100G OR18371-500G OR18371-1KG
APOSOR18371-100GEA 622 CZK
APOSOR18371-100G APOSOR18371-500G APOSOR18371-1KG
ω,2,4-Trichloroacetophenone
ω,2,4-Trichloroacetophenone
Vzorec: C₈H₅Cl₃O
MW: 223.49
Bod varu: 130…135 °C/4mmHg
Bod tání: 47…56 °C
Hustota: 1.312 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000934
CAS číslo: 4252-78-2
EINECS: 224-218-2
UN: 2923
ADR: 8+6.1 III