Tisk…
1-Methylpiperazine
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR18370-250G OR18370-1KG
APOSOR18370-250GEA 1450 CZK
APOSOR18370-250G APOSOR18370-1KG
1-Methylpiperazine
1-Methylpiperazine
Vzorec: C₅H₁₂N₂
Bod varu: 137…139 °C
Bod tání: –5 °C
Hustota: 0,903 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 39 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005966
CAS číslo: 109-01-3
EINECS: 203-639-5
UN: 2734
ADR: 8+3,II