Tisk…
3-Acetylbenzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3'-Cyanoacetophenone, 3-Acetylbenzenecarbonitrile, Methyl m-cyanophenyl ketone
OR18369-25G
APOSOR18369-25GEA 2070 CZK
APOSOR18369-25G
3-Acetylbenzonitrile 98%
3-Acetylbenzonitrile
Vzorec: C₉H₇NO
MW: 145,16 g/mol
Bod tání: 97…101 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001806
CAS číslo: 6136-68-1