Ethyl-3,4-dihydroxybenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3,4-Dihydroxybenzoic acid ethyl ester, Protocatechuic acid ethyl ester, Ethyl 3,4-dihydroxybenzoate
OR18368-25G
OR18368-100G
OR18368-500G
APOSOR18368-25GEA
622
CZK
APOSOR18368-25G
APOSOR18368-100G
APOSOR18368-500G
Ethyl-3,4-dihydroxybenzoate
Ethyl-3,4-dihydroxybenzoate
Vzorec:
C₉H₁₀O₄ MW: 182,18 g/mol Bod tání: 132…135 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002199 CAS číslo: 3943-89-3 EINECS: 223-529-0 |