Tisk…
(1-Decyl)triphenylphosphonium bromide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR18367-100G OR18367-1KG
APOSOR18367-100GEA 7440 CZK
APOSOR18367-100G APOSOR18367-1KG
(1-Decyl)triphenylphosphonium bromide
(1-Decyl)triphenylphosphonium bromide
Vzorec: C₂₈H₃₆BrP
Bod tání: 87…90 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00051854
CAS číslo: 32339-43-8
EINECS: 250-996-8