Tisk…
D-(-)-Penicillamine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR18365-25G OR18365-100G
APOSOR18365-25GEA 3270 CZK
APOSOR18365-25G APOSOR18365-100G
D-(-)-Penicillamine
D-(-)-Penicillamine
Vzorec: C₅H₁₁NO₂S
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00064302
CAS číslo: 52-67-5