3,5-Dihydroxybenzoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
alpha-Resorcylic acid
OR18364-100G
OR18364-500G
OR18364-25G
APOSOR18364-100GEA
1870
CZK
APOSOR18364-100G
APOSOR18364-500G
APOSOR18364-25G
3,5-Dihydroxybenzoic acid 98%
3,5-Dihydroxybenzoic acid
Vzorec:
C₇H₆O₄ MW: 154.12 Bod tání: 236…238 °C Bod vzplanutí: 200 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002512 CAS číslo: 99-10-5 EINECS: 202-730-7 |