Tisk…
2,4-Dichlorobenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR18360-1KG OR18360-100G OR18360-500G
APOSOR18360-1KGEA 1910 CZK
APOSOR18360-1KG APOSOR18360-100G APOSOR18360-500G
2,4-Dichlorobenzoic acid
2,4-Dichlorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₄Cl₂O₂
MW: 191.01
Bod varu: 310
Bod tání: 159…165 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002414
CAS číslo: 50-84-0
EINECS: 200-067-8