Tisk…
2-(4-Nitrophenyl)ethanol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR1836-100G OR1836-25G
APOSOR1836-100GEA 4930 CZK
APOSOR1836-100G APOSOR1836-25G
2-(4-Nitrophenyl)ethanol 98%
2-(4-Nitrophenyl)ethanol
Vzorec: C₈H₉NO₃
Bod varu: 177 °C/16mmHg
Bod tání: 59…62 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010202
CAS číslo: 100-27-6
EINECS: 202-835-8