Tisk…
4-Chloro-3,5-dinitrobenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3,5-Dinitro-4-chlorobenzoic acid
OR18359-500G
APOSOR18359-500GEA 2820 CZK
APOSOR18359-500G
4-Chloro-3,5-dinitrobenzoic acid
4-Chloro-3,5-dinitrobenzoic acid
Vzorec: C₇H₃ClN₂O₆
MW: 246,56 g/mol
Bod varu: 315 °C
Bod tání: 159…162 °C
Bod vzplanutí: 186 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007080
CAS číslo: 118-97-8
EINECS: 204-209-1