Tisk…
Trimethylsilylacetylene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Ethynyltrimethylsilane
OR18355-100G OR18355-25G OR18355-500G
APOSOR18355-100GEA 1990 CZK
APOSOR18355-100G APOSOR18355-25G APOSOR18355-500G
Trimethylsilylacetylene 97%
Trimethylsilylacetylene
Vzorec: C₅H₁₀Si
Bod varu: 52…53 °C
Hustota: 0,71 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: –34 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00008569
CAS číslo: 1066-54-2
EINECS: 213-919-9
UN: 1993
ADR: 3,II