Tisk…
3-Phenoxybenzyl alcohol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-(Hydroxymethyl)diphenyl ether, (3-Phenoxyphenyl)methanol
OR18354-25G OR18354-100G OR18354-500G
APOSOR18354-25GEA 622 CZK
APOSOR18354-25G APOSOR18354-100G APOSOR18354-500G
3-Phenoxybenzyl alcohol
3-Phenoxybenzyl alcohol
Vzorec: C₁₃H₁₂O₂
MW: 200.24
Bod varu: 135…140 °C/0.1mmHg
Bod tání: 44381 °C
Hustota: 1.149 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004636
CAS číslo: 13826-35-2
EINECS: 237-525-1
UN: 3082
ADR: 9+EHS III