Tisk…
5-Chloroisatin
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR18353-100G OR18353-25G
APOSOR18353-100GEA 1660 CZK
APOSOR18353-100G APOSOR18353-25G
5-Chloroisatin
5-Chloroisatin
Vzorec: C₈H₄ClNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00014567
CAS číslo: 17630-76-1
EINECS: 241-614-0