Tisk…
Fmoc-Osu (N-(9-fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimide)
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Fmoc-OSu, N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimide
OR18352-100G OR18352-25G OR18352-1KG
APOSOR18352-100GEA 1240 CZK
APOSOR18352-100G APOSOR18352-25G APOSOR18352-1KG
Fmoc-Osu (N-(9-fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimide)
Fmoc-Osu (N-(9-fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimide)
Vzorec: C₁₉H₁₅NO₅
MW: 337.3 g/mol
Bod tání: 150…153 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010733
CAS číslo: 82911-69-1
EINECS: 433-520-5
UN: 3077
ADR: 9+EHS III