Tisk…
2-Nitro-5-piperidinoaniline
Dodavatel: Apollo Scientific
OR183519-1G OR183519-5G
APOSOR183519-1GEA 2440 CZK
APOSOR183519-1G APOSOR183519-5G
2-Nitro-5-piperidinoaniline
2-Nitro-5-piperidinoaniline
Vzorec: C₁₁H₁₅N₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00545948
CAS číslo: 54997-99-8