Tisk…
2,3-Dimethyl-2-butene
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR18350-100G OR18350-25G
APOSOR18350-100GEA 0 CZK
APOSOR18350-100G APOSOR18350-25G
2,3-Dimethyl-2-butene
2,3-Dimethyl-2-butene
Vzorec: C₆H₁₂
Bod varu: 72…73 °C
Bod tání: –75 °C
Hustota: 0,708 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: –16 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00008897
CAS číslo: 563-79-1
EINECS: 209-263-8
UN: 3295
ADR: 3,II