Tisk…
4-Methylcinnamic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-(p-Tolyl)acrylic acid
OR18348-100G OR18348-25G OR18348-5G
APOSOR18348-100GEA 1910 CZK
APOSOR18348-100G APOSOR18348-25G APOSOR18348-5G
4-Methylcinnamic acid
4-Methylcinnamic acid
Vzorec: C₁₀H₁₀O₂
MW: 162,19 g/mol
Bod tání: 196…198 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002697
CAS číslo: 1866-39-3