Tisk…
5,8-Dichloro-4-quinolinol
Dodavatel: Apollo Scientific
OR183470-1G OR183470-250MG
APOSOR183470-1GEA 14880 CZK
APOSOR183470-1G APOSOR183470-250MG
5,8-Dichloro-4-quinolinol
5,8-Dichloro-4-quinolinol
Vzorec: C₉H₅Cl₂NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00272374
CAS číslo: 53790-82-2