Tisk…
5-Bromothiophene-2-carbaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR18347-100G OR18347-25G OR18347-1G
APOSOR18347-100GEA 4100 CZK
APOSOR18347-100G APOSOR18347-25G APOSOR18347-1G
5-Bromothiophene-2-carbaldehyde 97%
5-Bromothiophene-2-carbaldehyde
Vzorec: C₅H₃BrOS
Bod varu: 105…107 °C/11mmHg
Bod tání: 15 °C
Hustota: 1,607 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 99 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00005432
CAS číslo: 4701-17-1
EINECS: 225-176-8