Tisk…
2-Aminobenzothiazole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR18345-100G OR18345-25G
APOSOR18345-100GEA 1040 CZK
APOSOR18345-100G APOSOR18345-25G
2-Aminobenzothiazole 97%
2-Aminobenzothiazole
Vzorec: C₇H₆N₂S
Bod tání: 126…129 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00005785
CAS číslo: 136-95-8
EINECS: 205-268-4