Tisk…

Cyclopropylamine 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí

Synonyms: Aminocyclopropane

OR18344-100G OR18344-250G
APOSOR18344-100GEA 1370 CZK
APOSOR18344-100G APOSOR18344-250G
Cyclopropylamine 98%
Cyclopropylamine
Vzorec: C₃H₇N
MW: 57,1 g/mol
Bod varu: 49…50 °C
Bod tání: –10 °C
Hustota: 0,824 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: –25 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001301
CAS číslo: 765-30-0
UN: 2733
ADR: 3+8,II

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR