Tisk…
Fluoren 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR18343-100G OR18343-250G OR18343-500G
APOSOR18343-100GEA 1120 CZK
APOSOR18343-100G APOSOR18343-250G APOSOR18343-500G
Fluoren 98%
Fluoren
Vzorec: C₁₃H₁₀
Bod varu: 295 °C
Bod tání: 112…115 °C
Hustota: 1,202 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 151 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001111
CAS číslo: 86-73-7
EINECS: 201-695-5
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III