Tisk…
1,3,5-Trimethoxybenzene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: O,O,O-1,3,5-Trimethylresorcinol
OR18342-100G OR18342-25G OR18342-500G
APOSOR18342-100GEA 953 CZK
APOSOR18342-100G APOSOR18342-25G APOSOR18342-500G
1,3,5-Trimethoxybenzene 98%
1,3,5-Trimethoxybenzene
Vzorec: C₉H₁₂O₃
Bod varu: 225 °C
Bod tání: 51…53 °C
Bod vzplanutí: 85 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008385
CAS číslo: 621-23-8
EINECS: 210-673-4